Rubber Stoppers
25,0 mm, 12,0 mm, 17,0 mm
Artikelnr. HECH41590017
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Spezifikationen
- Ø unten:12,0 mm
- Ø oben:17,0 mm
- Höhe:25,0 mm
- Seq:05