Rubber Stoppers
19,0 mm, 9,0 mm, 12,0 mm
Artikelnr. HECH41590011
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Dokumente
HECH41590041_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ø unten:9,0 mm
- Ø oben:12,0 mm
- Höhe:19,0 mm
- Seq:01