AuftragsverfolgungKontakt
Rubber Stoppers
20,0 mm, 4,0 mm, 8,0 mm
Artikelnr. HECH41590002
Rubber Stoppers
Artikelnr. HECH41590002
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
20,0 mm, 4,0 mm, 8,0 mm
Preis
0,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Spezifikationen
  • Ø unten:
    4,0 mm
  • Ø oben:
    8,0 mm
  • Höhe:
    20,0 mm
  • Seq:
    02