AuftragsverfolgungKontakt
Exsikkator-Platten
Porzellan, 150 mm
Artikelnr. HECH41175015
Exsikkator-Platten
Artikelnr. HECH41175015
Exsikkator-Platten
Exsikkator-Platten
Porzellan, 150 mm
Preis
23,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porzellanplatten mit vielen kleinen Löchern für Exsikkatoren, ohne Boden.
Spezifikationen
  • Ø:
    150 mm
  • Typ:
    Porzellan