Micro pipettes, disposable, with ring mark
50 µl, Grün, Eine Markierung
Artikelnr. HECH40555021
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Micro pipettes, disposable, with ring mark
Artikelnr. HECH40555021
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
Disposable micro pipettes with ring mark.
- Calibrated to contain 'In'
- Colour-coded
Zertifizierung: DIN ISO 7550
Spezifikationen
- Farbcode:Grün
- Typ:Eine Markierung
- Kapazität:50 µl
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.