AuftragsverfolgungKontakt
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade 3 m/N | Avantor
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade 3 m/N
3 m/N, 110 mm
Artikelnr. SARTFT-3-305-110
Anbieter:   Sartorius
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade 3 m/N
Artikelnr. SARTFT-3-305-110
Anbieter:  Sartorius
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade 3 m/N
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade 3 m/N
3 m/N, 110 mm
Preis
12,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These smooth filter papers are made of refined pulp and linters with more than 95% alpha-cellulose content. The ash content of these filter papers is between 0,1 and 0,15%. They are used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a centre hole for technical applications. Grades with a wet burst resistance >30 kPa are referred to as wet-strengthened and are therefore suitable for pressure or vacuum filtration.
Medium fast rate of filtration, thin, smooth, increased wet strength. Used for acids; general vacuum or pressure filtration applications and less critical analyses; also used to assay the sucrose content in cane sugar solutions with a relatively low viscosity.
Spezifikationen
  • Sorte:
    3 m/N
  • Seq:
    02
  • Größe:
    110 mm
  • Cat. No.:
    SARTFT-3-305-110
  • Filtriergeschwindigkeit:
    30 s
  • Partikelretention:
    7 - 10 µm
  • Stärke:
    0,14 mm
  • Umweltzertifizierung:
    Renewable Energy Certificate
  • Gewicht:
    65 g/m²
  • Berstwiderstand, nass:
    30 kPa
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.