Gewindefläschchen
Fläschchen, totale Rückgewinnung, LCGC-zertifiziert, , 1,00 ml, 12×32 mm, Glas, Klar, Ja, Schraubverschluss, Silikon/PTFE, geklebt,
Artikelnr. WATE186000384C
Marketsource
Anbieter: WATERS
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:12×32 mm
- Septum:Silikon/PTFE, geklebt
- Kapazität:1,00 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Fläschchen, totale Rückgewinnung, LCGC-zertifiziert
- Material:Glas
- Seq:02
- Verschlusstyp:Schraubverschluss