AuftragsverfolgungKontakt
Cork stoppers | Avantor
Cork stoppers
26 mm, 19 mm, 23 mm
Artikelnr. HECH41594023
Cork stoppers
Artikelnr. HECH41594023
Cork stoppers
Cork stoppers
26 mm, 19 mm, 23 mm
Preis
313,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Cork stoppers designed for medical applications.
Spezifikationen
  • Ø unten:
    19 mm
  • Ø oben:
    23 mm
  • Höhe:
    26 mm