Tisch-Densitometer
Tisch-Trübungsmessgerät mit EU-, UK- und CH-Steckern, DEN-1, 0,3 – 15,0 McF
Catalog # 614-0234
Supplier: GRANT INSTRUMENTS
Jump to:
Product Details & Documents
Densitometer für die Trübung von Zellsuspensionen.
- Batteriebetriebenes Modell, ideal für entlegene Bereiche
- Werksseitig kalibriert - Erhaltung der Kalibrierung auch ohne Stromversorgung
- Kann vom Benutzer mit handelsüblichen Standards oder mit im Labor vorbereiteten Zellsuspensionen kalibriert werden
Für biowissenschaftliche Anwendungen auf dem Labortisch oder in Kühlräumen, Brutschränken und Arbeitsstationen geeignet.
Delivery information: Mit einem D16-Adapter für Röhrchen mit Ø 16 mm geliefert.
Specifications
- Modell:DEN-1
- Messbereich:0,3 – 15,0 McF
- Bezeichnung:Tisch-Trübungsmessgerät mit EU-, UK- und CH-Steckern
- Seq:01
- Cat. No.:614-0234
- Genauigkeit der Dichte:3,0 ±0,1 McF
- B×T×H:165×115×75 mm
- Lichtquelle:LED
- Probengröße:2 ml
- Gewicht:700 g
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- GRANDENTUBE18Glass Test Tube 18×100 mm. High borosilicate, PP Cap with silicone padLog in for availability1 * 100 ST - 75,00 €
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- GRANDENTUBE16Glass test tube 16×100 mm, high borosilicate, PP cap with silicone pad (100 tubes per box)Log in for availability1 * 100 ST - 75,00 €