VWR®, Quantitative Filterpapiere
Product Details & Documents
424: Für die Filtration von Blei-, Eisen- und Silbersulfid, Alkalicarbonat, Bleichromat, Arsen, Antimon, Cadmium und Lebensmitteln. Bestimmung des Sandgehalts in Milchprodukten. Bestimmung der Weiße in Papier und Zellstoff (Papierfabrik).
434: Analyse von sehr feinen Präzipitaten, wie z. B. Bleidioxid, Calciumfluorid, Nickelsulfid, Zinksulfid, kaltes Bariumsulfat und Kupferoxid. Bestimmung von unlöslichen Verunreinigungen in Fetten, tierischen und pflanzlichen Ölen.
454: Retention von Zirconiumhydroxid, Aluminiumhydroxid, Kobaltsulfid und anderen groben oder gelatineartigen Präzipitaten.
474: Geeignet für allgemeine quantitative Analysen und die Filtration von Aluminiumphosphat, Zinkammoniumphosphat und Silberchromat.
Spezifikationen
- Sorte:474
- Seq:14
- Größe:110 mm
- Cat. No.:516-0848
- Min. Porengröße:15 µm
- Filtriergeschwindigkeit:450 s (Herzberg)
- Max. Porengröße:30 µm
- Partikelretention:5 - 8 µm
- Stärke:0,16 mm
- Trockenberst-Widerstand:12 psi
- Gewicht:84 g/m²
- Berstwiderstand, nass:3 psi
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.