AuftragsverfolgungKontakt
Stativ für MSC-Advantage | Avantor
Stativ für MSC-Advantage
Manuell einstellbares Untergestell, 750 bis 950 mm Arbeitshöhe in 50-mm-Schritten, für 1,8-m-Schrank
Artikelnr. 135-1317
Anbieter:   Thermo Scientific
Stativ für MSC-Advantage
Artikelnr. 135-1317
Anbieter:  Thermo Scientific
Stativ für MSC-Advantage
Stativ für MSC-Advantage
Manuell einstellbares Untergestell, 750 bis 950 mm Arbeitshöhe in 50-mm-Schritten, für 1,8-m-Schrank
Preis
1 510,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Manuell einstellbares Untergestell, 750 bis 950 mm Arbeitshöhe in 50-mm-Schritten, für 1,8-m-Schrank
  • Seq:
    08