ContactUsLinkComponent
ANALYSENSIEBMASCHINE EML 200 DIGITAL PLUS N FUER NASSABSIEBUNG 230 VOLT, 50 HERTZ INCL. SPANNSYSTEM CLASSIC UND MASCHINENDECKEL MIT SET FÜR NASSABSIEBUNG.SOFTWARE EINGESCHLOSSEN 1 * 1 ST
Catalog # 510-0952
Supplier:  NEXOPART
ANALYSENSIEBMASCHINE EML 200 DIGITAL PLUS N FUER NASSABSIEBUNG 230 VOLT, 50 HERTZ INCL. SPANNSYSTEM CLASSIC UND MASCHINENDECKEL MIT SET FÜR NASSABSIEBUNG.SOFTWARE EINGESCHLOSSEN 1 * 1 ST
Catalog # 510-0952
Supplier:  NEXOPART
Frequently Bought Together