AuftragsverfolgungKontakt
Schaufeln | Avantor
Schaufeln
1000 ml, 100 mm
Artikelnr. BURK5370-1000
Anbieter:   BURKLE
Schaufeln
Artikelnr. BURK5370-1000
Anbieter:  BURKLE
Schaufeln
Schaufeln
1000 ml, 100 mm
Preis
38,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sterilisierbare Schaufeln aus Edelstahl V2A (1.4301).
  • Robust
  • Autoklavierbar bei bis zu 121 °C für max. 20 Minuten
  • Für Lebensmittelkontakt geeignet
Spezifikationen
  • Ø:
    100 mm
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Seq:
    03