Filtersätze
Filtersatz 38, Anregung BP 470/40, Strahlteiler FT 495, Emission BP 525/50
Artikelnr. ZEIS0000001031346
Anbieter: ZEISS
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Filtersatz 38, Anregung BP 470/40, Strahlteiler FT 495, Emission BP 525/50
- Seq:08