AuftragsverfolgungKontakt
Wash buffer, Pierce™ | Avantor
Wash buffer, Pierce™
Pierce™ TBS Tween™ 20 buffer, 20X, 7,5, 0,5 L
Artikelnr. PIER28360
Wash buffer, Pierce™
Artikelnr. PIER28360
CAS Nummer:  
Wash buffer, Pierce™
Wash buffer, Pierce™
Pierce™ TBS Tween™ 20 buffer, 20X, 7,5, 0,5 L
CAS Nummer:  
Preis
131,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 0,5 L
Product Details & Documents
These wash buffers are designed for use in dialysis, cross-linking, enzyme assays, ELISAs, immunohistochemistry, protein plate-coating, biotinylation applications.
  • Ready to use without having to reconstitute with ultrapure water
  • Eliminates the possibility of powder remaining in a packet
  • 10X or 20X concentration eliminates time spent waiting for powder to dissolve
  • Storage as concentrated stock minimizes bench space needed for large volume solutions
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    0,5 L
  • Bezeichnung:
    Pierce™ TBS Tween™ 20 buffer, 20X
  • pH-Wert:
    7,5
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.