AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Sep-Pak® Vac
Kartusche, C18, 55 - 105 µm, 0,8 ml, 500 mg
Artikelnr. WATEWAT020805
Marketsource
Anbieter:   WATERS
Solid phase extraction cartridges, Sep-Pak® Vac
Artikelnr. WATEWAT020805
Anbieter:  WATERS
Marketsource
Solid phase extraction cartridges, Sep-Pak® Vac
Kartusche, C18, 55 - 105 µm, 0,8 ml, 500 mg
Preis
328,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These cartridges deliver the option of minimum sample preparation. Consists of moulded, high purity PP syringe-barrel bodies with two PE frits to contain the packing material.
  • Standard male Luer permits use with multi-position vacuum manifolds
  • Colour coded printing on syringe barrels for identification
Spezifikationen
  • Säulenform:
    Kartusche
  • Partikelgröße:
    55 - 105 µm
  • Kapazität:
    0,8 ml
  • Seq:
    03
  • Bettgewicht:
    500 mg
  • Phase:
    C18