AuftragsverfolgungKontakt
Probenröhrchen | Avantor
Probenröhrchen
, 100 mm, 16 mm, , 1,1 - 1,2 mm
Artikelnr. SCERA610016001211
Anbieter:   DWK Life Sciences
Probenröhrchen
Artikelnr. SCERA610016001211
Anbieter:  DWK Life Sciences
Probenröhrchen
, 100 mm, 16 mm, , 1,1 - 1,2 mm
Preis
119,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Für eine Vielzahl von Anwendungen.
Zertifizierung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    16 mm
  • Wandstärke:
    1,1 - 1,2 mm
  • Länge:
    100 mm
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.