AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PTFE | Avantor
Schläuche, PTFE
2,00 mm, 0,60 mm, 3,20 mm
Artikelnr. KNAUA0873
Anbieter:   KNAUER
Schläuche, PTFE
Artikelnr. KNAUA0873
Anbieter:  KNAUER
Schläuche, PTFE
2,00 mm, 0,60 mm, 3,20 mm
Preis
51,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 m
Product Details & Documents
This white PTFE tubing is characterised by its non stick surface and excellent dielectric properties.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Free of extractable substances, physiologically neutral, biocompatible
Spezifikationen
  • Schlauch Außen-Ø:
    3,20 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    2,00 mm
  • Wandstärke:
    0,60 mm
  • Seq:
    03