Fläschchen mit Einsatz, WHEATON®
Fläschchen mit Einsatz, 0,50 ml, 12×32 mm, Nein, Schnapp/Bördel
WHEAW225187
Diese Fläschchen aus PP verwenden entweder Aluminium-Bördelverschlüsse oder Kunststoff-Schnappverschlüsse, wodurch Bördel- und Öffnungswerkzeuge überflüssig werden und ein größerer Zielbereich entsteht.
- Erhältlich mit Schnapp-/Bördel- oder Schraubverschluss
- Der einzigartige kegelförmige Boden sorgt für maximale Probenentnahme
:
:
:
: Als 100 Fläschchen pro Regal oder 1000 Beutel pro Packung.
:
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:12×32 mm
- Kapazität:0,50 ml
- Bezeichnung:Fläschchen mit Einsatz
- Verschlusstyp:Schnapp/Bördel