AuftragsverfolgungKontakt
Counting Chambers, Thoma | Avantor
Counting Chambers, Thoma
Counting chamber, double ruling, Thoma, 0,02 mm
Artikelnr. HECH92044002702
Counting Chambers, Thoma
Artikelnr. HECH92044002702
Counting Chambers, Thoma
Counting Chambers, Thoma
Counting chamber, double ruling, Thoma, 0,02 mm
Preis
38,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These cell counters are designed for blood tests and urine analysis.
  • Four hundred squares of 0,05×0,05 mm (0,0025 m²)
  • Area of central square: 1 mm²
  • Depth of chamber: 0,02 and 0,01 mm (other depths on request)
Bestellinformation: Other depths are available on request.
Spezifikationen
  • Kammertiefe:
    0,02 mm
  • Bezeichnung:
    Counting chamber, double ruling, Thoma
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.