AuftragsverfolgungKontakt
Microplates, 96-well | Avantor
Microplates, 96-well
Microplate, 96-well, V-bottom, without lid, Klar, 96
Artikelnr. BOET05.021.0100
Anbieter:   BOETTGER PAUL
Microplates, 96-well
Artikelnr. BOET05.021.0100
Anbieter:  BOETTGER PAUL
Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
Microplate, 96-well, V-bottom, without lid, Klar, 96
Preis
125,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PS, optically clear, without lids. Microplates with a choice of different well types for different applications. The plates are fully compatible with standard reading and washing equipment.
  • Safe stacking, no danger of slipping
  • Gripping surfaces at the side of the plate
  • Frosted surface prevents errors from extraneous light sources
  • Alphanumerical well identification for easy sample location
  • Marking area on the side
  • Lids (optional) have condensation rings to reduce evaporation
  • Lid orientation corners reduce risk of cross-contamination
Spezifikationen
  • Anz. Wells:
    96
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Microplate, 96-well, V-bottom, without lid
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.