Microplates, 96-well
Microplate, 96-well, U-bottom, without lid, Klar, 96
Artikelnr. BOET05.011.0100
Anbieter: BOETTGER PAUL
Springe zu:
Product Details & Documents
PS, optically clear, without lids. Microplates with a choice of different well types for different applications. The plates are fully compatible with standard reading and washing equipment.
- Safe stacking, no danger of slipping
- Gripping surfaces at the side of the plate
- Frosted surface prevents errors from extraneous light sources
- Alphanumerical well identification for easy sample location
- Marking area on the side
- Lids (optional) have condensation rings to reduce evaporation
- Lid orientation corners reduce risk of cross-contamination
Spezifikationen
- Anz. Wells:96
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Microplate, 96-well, U-bottom, without lid
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.