Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Slide wallets, FiloSlide™ | Avantor

Slide wallets, FiloSlide™

6 Packungen (Kasten und 150 Mäppchen), Transparent, 260×380 mm
Artikelnr. 720-2347
Anbieter:   CELLPATH
Slide wallets, FiloSlide™
Artikelnr. 720-2347
Anbieter:  CELLPATH
Slide wallets, FiloSlide™
Slide wallets, FiloSlide™

6 Packungen (Kasten und 150 Mäppchen), Transparent, 260×380 mm

Preis
802,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These slide folders feature 21 compartments for 76×26, 50×76 and 76×76 mm slides.

  • Hanging system
  • Storage in conventional filing cabinets
Spezifikationen
  • B×T:
    260×380 mm
  • Farbe:
    Transparent
  • Bezeichnung:
    6 Packungen (Kasten und 150 Mäppchen)