AuftragsverfolgungKontakt
Slide wallets, FiloSlide™
6 Mäppchen und Indexstreifen, Transparent, 260×380 mm
  720-2346
 :   CELLPATH
Slide wallets, FiloSlide™
  720-2346
 :  CELLPATH
Slide wallets, FiloSlide™
Slide wallets, FiloSlide™
6 Mäppchen und Indexstreifen, Transparent, 260×380 mm
31,90 €
1 * 10 ST
These slide folders feature 21 compartments for 76×26, 50×76 and 76×76 mm slides.
  • Hanging system
  • Storage in conventional filing cabinets
  • B×T:
    260×380 mm
  • Farbe:
    Transparent
  • Bezeichnung:
    6 Mäppchen und Indexstreifen