Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Slide wallets, FiloSlide™ | Avantor

Slide wallets, FiloSlide™

4 Packungen (Kasten und 100 Mäppchen), Transparent, 260×380 mm
Artikelnr. 720-2345
Anbieter:   CELLPATH
Slide wallets, FiloSlide™
Artikelnr. 720-2345
Anbieter:  CELLPATH
Slide wallets, FiloSlide™
Slide wallets, FiloSlide™

4 Packungen (Kasten und 100 Mäppchen), Transparent, 260×380 mm

Preis
504,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These slide folders feature 21 compartments for 76×26, 50×76 and 76×76 mm slides.

  • Hanging system
  • Storage in conventional filing cabinets
Spezifikationen
  • B×T:
    260×380 mm
  • Farbe:
    Transparent
  • Bezeichnung:
    4 Packungen (Kasten und 100 Mäppchen)
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.