AuftragsverfolgungKontakt
Monstercontainer CellStor Pot™ | Avantor
Monstercontainer CellStor Pot™
90 ml, 10% formal saline
Artikelnr. 720-2325
Anbieter:   CELLPATH
Monstercontainer CellStor Pot™
Artikelnr. 720-2325
Anbieter:  CELLPATH
Monstercontainer CellStor Pot™
Monstercontainer CellStor Pot™
90 ml, 10% formal saline
Preis
25,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Prefilled specimen containers.
  • Leak-proof lid for safe transportation and specimen storage
  • With traceable badge number, safety data sheet in the packaging
Spezifikationen
  • Kapazität:
    90 ml
  • Bezeichnung:
    10% formal saline
  • Seq:
    06