AuftragsverfolgungKontakt
Objektträgerbehälter, SlideRite® | Avantor
Objektträgerbehälter, SlideRite®
Objektträger-Versandbehälter, SlideRite II, 2
Artikelnr. 720-2327
Anbieter:   CELLPATH
Objektträgerbehälter, SlideRite®
Artikelnr. 720-2327
Anbieter:  CELLPATH
Objektträgerbehälter, SlideRite®
Objektträgerbehälter, SlideRite®
Objektträger-Versandbehälter, SlideRite II, 2
Preis
98,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Objektträgerhalter für ein oder zwei Objektträger.
  • Mit Schiebeöffnung und Klickverschluss
  • Objektträger bleibt zur Anwendung des Tupfers im Behälter
Geeignet für den Versand, die Aufbewahrung oder Färbung von Objektträgern.
Spezifikationen
  • Anzahl Objektträger:
    2
  • Bezeichnung:
    Objektträger-Versandbehälter, SlideRite II