AuftragsverfolgungKontakt
Bomb sampler, Sub Sampler Pro | Avantor
Bomb sampler, Sub Sampler Pro
Kapselprobenehmer, Sattelleder, 1000 ml, 430 mm, 57 mm
Artikelnr. SAMP5072A-1000
Anbieter:   Sampling Systems
Bomb sampler, Sub Sampler Pro
Artikelnr. SAMP5072A-1000
Anbieter:  Sampling Systems
Bomb sampler, Sub Sampler Pro
Bomb sampler, Sub Sampler Pro
Kapselprobenehmer, Sattelleder, 1000 ml, 430 mm, 57 mm
Preis
1 060,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Essential for flammable liquids as a heavy-duty sampler.
  • Metallic parts manufactured from stainless steel
  • Unique double action to sample from a set distance
  • Can be plunged until the assembly touches the bottom of the container
Specially designed for the environment throughout the world for both chemical and environmental sampling.
 : Conforms to FDA CFR 177.2600.
Spezifikationen
  • Ø:
    57 mm
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Bezeichnung:
    Kapselprobenehmer
  • Länge:
    430 mm
  • Material:
    Sattelleder