Objektträger-Kästen
Grün, PS, 100, 172×172×31 mm
Catalog # GLWAK99G
Supplier: GLW
Jump to:
Product Details & Documents
Hochwertige Aufbewahrungsboxen für Objektträger für Mikroskopobjektträger.
Wird zum Aufbewahren, Transportieren und Einfrieren in Wissenschaft, Industrie und Biotechnologie verwendet.
Specifications
- Anzahl Objektträger:100
- Farbe:Grün
- Material:PS
- Seq:12
- B×T×H:172×172×31 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungFarbeMaterialAvailabilityPrice
- GLWAZK20Trennwand für Objektträger und Deckgläser in SondergrößenGrauPSLog in for availability1 * 1 ST - 2,10 €
Product Information
- Catalog #BezeichnungFarbeMaterialAvailabilityPrice
- GLWAZK15Trennwand für Objektträger und Deckgläser in SondergrößenWeißPSLog in for availability1 * 1 Pack. - 4,46 €