AuftragsverfolgungKontakt
Coloured slide boxes | Avantor
Coloured slide boxes
Slide box with snap lock, Türkis, PS, 25, 90×90×32 mm
Artikelnr. GLWAK25T
Anbieter:   GLW
Coloured slide boxes
Artikelnr. GLWAK25T
Anbieter:  GLW
Coloured slide boxes
Coloured slide boxes
Slide box with snap lock, Türkis, PS, 25, 90×90×32 mm
Preis
5,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Slide boxes with 25 compartments and snap lock provide a secure hold for the slides and coverslips.
  • Stackable for use as a minimum space as possible
  • Can be used in a freezer down to –80 °C
  • Numbers in the bottom of the box and hinged lid
Designed for storing, transporting, and freezing the samples.
Bestellinformation: Dividers must be ordered separately.
Spezifikationen
  • Anzahl Objektträger:
    25
  • Farbe:
    Türkis
  • Bezeichnung:
    Slide box with snap lock
  • Material:
    PS
  • Seq:
    06
  • B×T×H:
    90×90×32 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Farbe
    Material
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GLWAZK25
    Trennwand für Objektträger und Deckgläser in Sondergrößen
    Weiß
    PS
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 2,02 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Farbe
    Material
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GLWAZK20
    Trennwand für Objektträger und Deckgläser in Sondergrößen
    Grau
    PS
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 2,10 €