AuftragsverfolgungKontakt
Coloured slide boxes | Avantor
Coloured slide boxes
Slide box with snap lock, Schwarz, PS, 25, 90×90×32 mm
Catalog # GLWAK25S
Supplier:   GLW
Coloured slide boxes
Catalog # GLWAK25S
Supplier:  GLW
Coloured slide boxes
Coloured slide boxes
Slide box with snap lock, Schwarz, PS, 25, 90×90×32 mm
Price
5,30 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Slide boxes with 25 compartments and snap lock provide a secure hold for the slides and coverslips.
  • Stackable for use as a minimum space as possible
  • Can be used in a freezer down to –80 °C
  • Numbers in the bottom of the box and hinged lid
Designed for storing, transporting, and freezing the samples.
Bestellinformation: Dividers must be ordered separately.
Specifications
  • Anzahl Objektträger:
    25
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    Slide box with snap lock
  • Material:
    PS
  • Seq:
    05
  • B×T×H:
    90×90×32 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Farbe
    Material
    Availability
    Price
  • GLWAZK25
    Trennwand für Objektträger und Deckgläser in Sondergrößen
    Weiß
    PS
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 2,02 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Farbe
    Material
    Availability
    Price
  • GLWAZK20
    Trennwand für Objektträger und Deckgläser in Sondergrößen
    Grau
    PS
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 2,10 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.