Cooling racks
Gestell zum Kühlen, PP, schwarz, für Röhrchen mit bis zu 1,5 oder 2,0 ml, 64, 130×130×57 mm
Catalog # GLWAG02S
Supplier: GLW
Jump to:
Product Details & Documents
These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
- Sturdy construction
- Autoclavable up to +121 °C
- Cover must be ordered seperately
Remove the insert, add chrushed ice, reinsert and start working. Use in freezer down to −90° C
Specifications
- Anz. Bohrungen:64
- Bezeichnung:Gestell zum Kühlen, PP, schwarz, für Röhrchen mit bis zu 1,5 oder 2,0 ml
- B×T×H:130×130×57 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- GLWAGD1Deckel für Kühlgestelle, PP, transparent, autoklavierbarLog in for availability1 * 1 ST - 1,96 €
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- GLWAGD1SDeckel für Kühlgestelle, PP, schwarz, autoklavierbarLog in for availability1 * 1 ST - 2,02 €