Cooling racks
Gestell zum Kühlen, PP, schwarz, für Röhrchen mit bis zu 0,5 ml, 100, 130×130×57 mm
Artikelnr. GLWAG01S
Anbieter: GLW
Springe zu:
Product Details & Documents
These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
- Sturdy construction
- Autoclavable up to +121 °C
- Cover must be ordered seperately
Remove the insert, add chrushed ice, reinsert and start working. Use in freezer down to −90° C
Spezifikationen
- Anz. Bohrungen:100
- Bezeichnung:Gestell zum Kühlen, PP, schwarz, für Röhrchen mit bis zu 0,5 ml
- B×T×H:130×130×57 mm
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- GLWAGD1Deckel für Kühlgestelle, PP, transparent, autoklavierbarEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1,96 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- GLWAGD1SDeckel für Kühlgestelle, PP, schwarz, autoklavierbarEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 2,02 €