AuftragsverfolgungKontakt
Cooling racks | Avantor
Cooling racks
Gestell zum Kühlen, natur, PP, für Röhrchen mit bis zu 0,5 ml, 100, 130×130×57 mm
Artikelnr. GLWAG01
Anbieter:   GLW
Cooling racks
Artikelnr. GLWAG01
Anbieter:  GLW
Cooling racks
Cooling racks
Gestell zum Kühlen, natur, PP, für Röhrchen mit bis zu 0,5 ml, 100, 130×130×57 mm
Preis
9,56 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
  • Sturdy construction
  • Autoclavable up to +121 °C
  • Cover must be ordered seperately
Remove the insert, add chrushed ice, reinsert and start working. Use in freezer down to −90° C
Spezifikationen
  • Anz. Bohrungen:
    100
  • Bezeichnung:
    Gestell zum Kühlen, natur, PP, für Röhrchen mit bis zu 0,5 ml
  • B×T×H:
    130×130×57 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GLWAGD1
    Deckel für Kühlgestelle, PP, transparent, autoklavierbar
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1,96 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GLWAGD1S
    Deckel für Kühlgestelle, PP, schwarz, autoklavierbar
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 2,02 €