ContactUsLinkComponent
Handrefraktometer MASTER-10M Die MASTER-10-Serie eignet sich für besonders niedrige Konzentrationen von Brix 10% oder weniger, z. B. Tomatensaft, Gemüse, Suppen, Reinigungslösungen und Schneidöl. Dieses Modell verfügt weder über eine automatische Tem 1 * 1 ST
Catalog # 635-0696
Supplier:  Atago
undefined
Handrefraktometer MASTER-10M Die MASTER-10-Serie eignet sich für besonders niedrige Konzentrationen von Brix 10% oder weniger, z. B. Tomatensaft, Gemüse, Suppen, Reinigungslösungen und Schneidöl. Dieses Modell verfügt weder über eine automatische Tem 1 * 1 ST
Catalog # 635-0696
Supplier:  Atago
Frequently Bought Together