AuftragsverfolgungKontakt
PIG® Universalmatten | Avantor
PIG® Universalmatten
Universalmatten, leicht, 83,6 L, 200 Polster/Box, 510×380 mm
Artikelnr. 121-0087
Anbieter:   NEW PIG
PIG® Universalmatten
Artikelnr. 121-0087
Anbieter:  NEW PIG
PIG® Universalmatten
PIG® Universalmatten
Universalmatten, leicht, 83,6 L, 200 Polster/Box, 510×380 mm
Preis
142,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Matten halten 2-mal länger als gewöhnliche Matten und müssen daher nicht so oft gewechselt werden. Sparen Sie Geld mit Matten, die alles aufsaugen und überall eingesetzt werden können.
  • Acht Schichten aus 100 % thermisch gebundenem PP machen PIG-Matten außerordentlich stark; reißt und franst nicht bei Sättigung
  • Spezielles Noppenmuster transportiert die Flüssigkeit schneller durch die Matte und beschleunigt und vereinfacht so die Reinigung
  • Hohe Saugfähigkeit, Ausführung mit feinen Fasern vermeidet Rückstände von Flüssigkeiten und Fasern
  • Absorbiert und speichert Öle, Kühlflüssigkeiten, Lösungsmittel und Wasser
  • Dunkelgraue Farbe kaschiert Schmutz, wodurch die Matte länger verwendet wird
  • Schwer entflammbares Material brennt nicht sofort wie Zellulosematten; schmilzt bei starker Hitzeeinwirkung während der Anwendung
  • Können nach Gebrauch zum Mischen von Kraftstoffen ausgewrungen oder zur Reduzierung von Abfall verbrannt werden
Diese Polster sind ideal zum Auffangen von Tropfen und Aufsaugen von Verschüttungen. Die leicht abreißbaren Perforationen ermöglichen ein sparsame Verwendung und halten so Ihre Ausgaben unter Kontrolle. Die leichtgewichtige Ausführung ist ideal für kleine Aufgaben und Reinigungen. Die mittelschwere Ausführung biete eine großartige Leistung bei täglichen Aufgaben und Reinigungen. Die schwere Ausführung ermöglicht eine bessere Haltbarkeit und Saugfähigkeit für anspruchsvolle Aufgaben und großflächige Reinigungen.
Polybeschichtung verhindert, dass aufgesaugte Flüssigkeiten Böden oder Tresen durchsickern können. 25% oder mehr recycelte Materialien.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Universalmatten, leicht
  • L×B:
    510×380 mm
  • Absorptionsvermögen:
    83,6 L
  • Verpackt:
    200 Polster/Box