AuftragsverfolgungKontakt
Hydrocortison ≥98% | Avantor
Hydrocortison ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
Artikelnr. A16292.14
Gesundheit
Hydrocortison ≥98%
Artikelnr. A16292.14
CAS Nummer:  50-23-7
Hydrocortison ≥98%
Hydrocortison ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  50-23-7
Preis
539,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 50-23-7 Molecular Formula: C21H30O5 Formula Weight: 362.47 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 213-215° Beilstein Reference: 1354819 Merck Reference: 14,4787 MDL No.: MFCD00011654
A natural corticosteroid and anti-inflammatory compound
  • CAS Nummer:50-23-7
  • Formel:C₂₁H₃₀O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00011654
  • Molekulargewicht:362.47 g/mol
  • Merck-Index:14,4787
  • Siedepunkt:567 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:213…215 °C
  • Dichte:1,4 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-020-1
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g
Spezifikationen