Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Filterspitzen | Avantor
Filterspitzen
Standard, 0,5 - 10 µl, +, Kartell PL2/PL10,
Gilson P2/P10, 10 Racks à 96 Stück
Artikelnr. KART9638
Anbieter:   KARTELL
Filterspitzen
Artikelnr. KART9638
Anbieter:  KARTELL
Filterspitzen
Filterspitzen
Standard, 0,5 - 10 µl, +, Kartell PL2/PL10,
Gilson P2/P10, 10 Racks à 96 Stück
Preis
364,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 960 ST
Product Details & Documents
Filterspitzen aus PP für den Einsatz in der Molekularbiologie, Zellkulturen, Bakteriologie, Virologie, Immunologie und Radioimmunologie entwickelt. Hydrophobe PE-Filter wirken als Barriere gegen Aerosolkontamination und verhindern so eine Kreuzkontamination von Proben und Mikropipetten
  • DNA-frei, RNA-frei, cadmiumfrei nicht pyrogen
  • Gammasterilisiert, bei +121 °C für 20 Minuten autoklavieren
  • Zur Verwendung in automatischen Kartell-Mikropipetten empfohlen
  • Für die meisten Mikropipettenmarken auf dem Markt geeignet
Spezifikationen
  • Verpackt:
    10 Racks à 96 Stück
  • Steril:
    +
  • Volumen:
    0,5 - 10 µl
  • Spitzentyp:
    Standard
  • Zur Nutzung mit:
    Kartell PL2/PL10,
    Gilson P2/P10
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.