Filterspitzen
Standard, 1 - 30 µl, +, Gilson P20, 10 Racks à 96 Stück
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
Filterspitzen aus PP für den Einsatz in der Molekularbiologie, Zellkulturen, Bakteriologie, Virologie, Immunologie und Radioimmunologie entwickelt. Hydrophobe PE-Filter wirken als Barriere gegen Aerosolkontamination und verhindern so eine Kreuzkontamination von Proben und Mikropipetten
- DNA-frei, RNA-frei, cadmiumfrei nicht pyrogen
- Gammasterilisiert, bei +121 °C für 20 Minuten autoklavieren
- Zur Verwendung in automatischen Kartell-Mikropipetten empfohlen
- Für die meisten Mikropipettenmarken auf dem Markt geeignet
Spezifikationen
- Verpackt:10 Racks à 96 Stück
- Steril:+
- Volumen:1 - 30 µl
- Spitzentyp:Standard
- Zur Nutzung mit:Gilson P20