Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Drahtkorb für Laborglaswaren | Avantor

Drahtkorb für Laborglaswaren

300×300×300 mm
Artikelnr. WCDF520-20-13
Drahtkorb für Laborglaswaren
Artikelnr. WCDF520-20-13
Drahtkorb für Laborglaswaren
Drahtkorb für Laborglaswaren

300×300×300 mm

Preis
336,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Hergestellt aus Draht.

  • Punktgeschweißtes Gitter 8×8×1 mm
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit

Diese Drahtkörbe wurden für Laborglaswaren entwickelt.

Spezifikationen
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    300×300×300 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.