AuftragsverfolgungKontakt
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast® | Avantor
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
50 ml, 0,1 ml, 0,045 ± ml
Artikelnr. BURK9695-1050
Anbieter:   BURKLE
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
Artikelnr. BURK9695-1050
Anbieter:  BURKLE
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
50 ml, 0,1 ml, 0,045 ± ml
Preis
73,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, class B.
  • Adjusted for Ex
  • Blue ring graduations, Schellbach stripe
  • Precise dosing using the press button, exact fine titration with the micro-screw and precise discharge jet
Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385).
Zertifizierung: Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385).
Spezifikationen
  • Kapazität:
    50 ml
  • Teilung:
    0,1 ml
  • Toleranz:
    0,045 ± ml
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BURK9695-0040
    Ersatzdüse, PP
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 2,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BURK9695-0528
    Kappe ohne Steigrohr für 1000-ml-Flasche
    __
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1,60 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.