Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Messzylinder

Messzylinder

250 ml, 5 ml, 2 ± ml
Artikelnr. HECH42205048
Messzylinder
Artikelnr. HECH42205048
Messzylinder
Messzylinder

250 ml, 5 ml, 2 ± ml

Preis
14,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Sodaglas, niedrige Form, Klasse B.

  • Auf Einguss geeicht (TC, In) Runder Fuß oder Sechskantfuß aus Kunststoff, Ausguss Braune Graduierung

Certifications: DIN  EN ISO 4788

Documents

Spezifikationen
  • Kapazität:
    250 ml
  • Teilung:
    5 ml
  • Toleranz:
    2 ± ml
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.