Containers, square, with screw cap
1000 ml, 80×103×176 mm, Durchscheinend weiß, 58 mm
Artikelnr. DELT444613
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Containers and insert plugs made of HDPE, caps are made of PP.
- Good chemical and temperature resistance
- Tagging points on neck and cap for a tamper proof closure or for labelling
- All models have moulded-in graduations
Translucent square containers with star-shaped caps.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Kapazität:1000 ml
- Farbe:Durchscheinend weiß
- Seq:06
- B×T×H:80×103×176 mm
- Ø Hals:58 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.