AuftragsverfolgungKontakt
Containers, square, with screw cap | Avantor
Containers, square, with screw cap
500 ml, 70×80×138 mm, Durchscheinend weiß, 44 mm
Artikelnr. DELT444612
Anbieter:   DELTALAB
Containers, square, with screw cap
Artikelnr. DELT444612
Anbieter:  DELTALAB
Containers, square, with screw cap
500 ml, 70×80×138 mm, Durchscheinend weiß, 44 mm
Preis
3,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Containers and insert plugs made of HDPE, caps are made of PP.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Tagging points on neck and cap for a tamper proof closure or for labelling
  • All models have moulded-in graduations
Translucent square containers with star-shaped caps.
Dokumente
Spezifikationen
  • Kapazität:
    500 ml
  • Farbe:
    Durchscheinend weiß
  • B×T×H:
    70×80×138 mm
  • Ø Hals:
    44 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.