AuftragsverfolgungKontakt
Containers, square, with screw cap
100 ml, 42×48×90 mm, Durchscheinend weiß, 33 mm
Artikelnr. DELT444610
Anbieter:   DELTALAB
Containers, square, with screw cap
Artikelnr. DELT444610
Anbieter:  DELTALAB
Containers, square, with screw cap
100 ml, 42×48×90 mm, Durchscheinend weiß, 33 mm
Preis
1,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Containers and insert plugs made of HDPE, caps are made of PP.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Tagging points on neck and cap for a tamper proof closure or for labelling
  • All models have moulded-in graduations
Translucent square containers with star-shaped caps.
Documents
Spezifikationen
  • Kapazität:
    100 ml
  • Farbe:
    Durchscheinend weiß
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    42×48×90 mm
  • Ø Hals:
    33 mm