Eingangsluftfilter, komplett Glasfaserfilter mit 2.3 m2 Fläche zur Vermeidung von Verunreinigungen der Eingangsluft durch Partikel, Staub oder Pollen aus der Umgebung. 1 * 1 ST
Eingangsluftfilter, komplett Glasfaserfilter mit 2.3 m2 Fläche zur Vermeidung von Verunreinigungen der Eingangsluft durch Partikel, Staub oder Pollen aus der Umgebung. 1 * 1 ST