Spinner flasks, adjustable hanging bar
500 ml, Centre neck 100 mm, side arm 45 mm, 110×185 mm
Artikelnr. BELC1967-00500
Marketsource
Anbieter: BELLCO GLASS
Spinner flasks, adjustable hanging bar
Artikelnr. BELC1967-00500
Anbieter: BELLCO GLASS
Marketsource
Springe zu:
Product Details & Documents
Spinner flasks, made of borosilicate glass,with PTFE impeller assembly.
- Height adjustable impeller
- Impeller assembly rides on glass bearing for friction free operation
- Flat bottom
The hanging bar spinner flasks have black phenolic rubber-lined central and sidearm caps for 25 and 50 ml flasks.
Spezifikationen
- Ø×H:110×185 mm
- Kapazität:500 ml
- Seq:04
- Hals:Centre neck 100 mm, side arm 45 mm
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BELC1965-90100Cap assembly, for 500 - 3000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 241,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BELC1965-90070Cap assembly, for 100 - 500 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 239,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.