VWR®, dNTPs
dNTP Set, separate Röhrchen mit dA, dC, dG, dT zu je 100 mM, 4×250 μl, 1 SET
Anbieter: VWR Chemicals
Springe zu:
Product Details & Documents
Gebrauchsfertige dNTP-Mischungen und dNTP-Sets in molekularbiologischer Qualität. Die dNTP-Mischung wurde entwickelt, um die Probenvorbereitungszeit für die Forscher zu verringern und das Risiko einer Kontamination zu minimieren. Die dNTP-Lösungen sind auch in Sets mit vier einzelnen dNTP à 100 mM erhältlich. Beide sind praktisch anwendbar bei DNA-Polymerisationsreaktionen sowie DNA-Markierungs- und Sequenzierungsverfahren.
- Erhältlich entweder als vorgemischte 10 mM oder 25-mM-Lösungen oder als Set mit einzelnen dNTP-Lösungen à 100 mM
- Sowohl die vorgemischten Lösungen als auch die Sets wurden mittels PCR getestet
- Reinheit >99% gemäß HPLC
- Lösungen werden mit einem pH-Wert von 7,3 - 7,5 geliefert
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSDS_DE_AT_VWRC733-1363.pdf SDS_DE_AT_VWRC733-1364 SDS_DE_AT_VWRC733-1855.pdf sds_VWRC733-1363 sds_VWRC733-1364
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Mehr
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:1 SET
- Bezeichnung:dNTP Set, separate Röhrchen mit dA, dC, dG, dT zu je 100 mM, 4×250 μl
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.