Färbekästen, WHEATON®
Drahtbügel für Färbegestell, - mm
Artikelnr. 631-2505
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
Natronkalkglas und Edelstahl.
- Das herausnehmbare Edelstahl-Gestell hat einen offenen Boden zur Erleichterung des schnellen Eintauchens und Abtropfens mit weniger Verschleppung
Standard für manuelle Färbeverfahren. Das Gestell fasst 10 einzelne Objektträger, 19 Objektträger bei abwechselnd gerader und diagonaler Anordnung oder 20 Objektträger Rücken an Rücken. Standardgrößen der Objektträger: 75×25 mm, 75×38 mm und 75×51 mm.
Dokumente
WHEA900200_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Bezeichnung:Drahtbügel für Färbegestell
- B×T×H:- mm