AuftragsverfolgungKontakt
Färbekästen, WHEATON®
Färbekästen, WHEATON®
Färbekasten mit Deckel, 95×76×64 mm
Catalog # 631-2503
Supplier:   DWK Life Sciences
Färbekästen, WHEATON®
Catalog # 631-2503
Supplier:  DWK Life Sciences
Färbekästen, WHEATON®
Färbekästen, WHEATON®
Färbekasten mit Deckel, 95×76×64 mm
Price
349,00 €
Log in for availability
1 * 3 ST
Product Details & Documents
Natronkalkglas und Edelstahl.
  • Das herausnehmbare Edelstahl-Gestell hat einen offenen Boden zur Erleichterung des schnellen Eintauchens und Abtropfens mit weniger Verschleppung
Standard für manuelle Färbeverfahren. Das Gestell fasst 10 einzelne Objektträger, 19 Objektträger bei abwechselnd gerader und diagonaler Anordnung oder 20 Objektträger Rücken an Rücken. Standardgrößen der Objektträger: 75×25 mm, 75×38 mm und 75×51 mm.
Documents
Specifications
  • Bezeichnung:
    Färbekasten mit Deckel
  • B×T×H:
    95×76×64 mm